3,4-Dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-2-carboxylicacid ethyl ester hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl benzomorpholine-2-carboxylate hydrochloride
OR300517-1G
APOSOR300517-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300517-1G
3,4-Dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-2-carboxylicacid ethyl ester hydrochloride
3,4-Dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-2-carboxylicacid ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₃
MW: 243,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227230
Numéro CAS: 13582-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité