2-(4-Chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)morpholin-4-ylacetonitrile
OR300518-1G
APOSOR300518-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300518-1G
2-(4-Chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile
2-(4-Chlorophenyl)-2-morpholinoacetonitrile
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O
MW: 236,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173106
Numéro CAS: 33599-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité