Ethyl-2-chloro-3-oxopropanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate
OR300519-1G
APOSOR300519-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300519-1G
Ethyl-2-chloro-3-oxopropanoate 97%
Ethyl-2-chloro-3-oxopropanoate
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369378
Numéro CAS: 33142-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité