5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300592-1G
APOSOR300592-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300592-1G
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinic acid
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinic acid
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981490
Numéro CAS: 339366-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité