Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-tert-Butyl 2-methyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR300596-1G
APOSOR300596-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR300596-1G
1-tert-Butyl 2-methyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
1-tert-Butyl 2-methyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate


Formule: C₁₁H₁₇NO₅
Point d'ébullition: 140 °C (0.375 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369719
Numéro CAS: 194924-96-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité