Boc-Tic-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, Boc-Tic-OH, (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, Boc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR30067-5G
APOSOR30067-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30067-5G
Boc-Tic-OH 98%
Boc-Tic-OH
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143845
Numéro CAS: 78879-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité