3-Hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300698-10G
APOSOR300698-10GEA 282 EUR InStock
APOSOR300698-10G
3-Hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone 95+%
3-Hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463813
Numéro CAS: 35376-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité