Ethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR300717-1G
APOSOR300717-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR300717-1G
Ethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864941
Numéro CAS: 40699-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité