5-Amino-3-methyl-isothiazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Amino-4-cyano-3-methylisothiazole, 5-Amino-3-methylisothiazole-4-carbonitrile
OR300718-1G
APOSOR300718-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300718-1G
5-Amino-3-methyl-isothiazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-isothiazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₅N₃S
MW: 139,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422694
Numéro CAS: 41808-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité