Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1,4-Benzodioxane-2-carboxylate, Ethyl 2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate, 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
OR300724-5G
APOSOR300724-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR300724-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate 95%
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01099774
Numéro CAS: 4739-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité