4-Methoxybenzamidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxybenzimidamide hydrochloride
OR300727-5G
APOSOR300727-5GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR300727-5G
4-Methoxybenzamidine hydrochloride 97%
4-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 186,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466114
Numéro CAS: 51721-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité