2-Amino-5-iodonicotinic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-iodopyridine-3-carboxylic acid
OR300739-5G
APOSOR300739-5GEA 243 EUR InStock
APOSOR300739-5G
2-Amino-5-iodonicotinic acid 95+%
2-Amino-5-iodonicotinic acid
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568356
Numéro CAS: 54400-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité