Ethyl pyrazole-3-carboxylate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR300747-25G
APOSOR300747-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR300747-25G
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 99%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159643
Numéro CAS: 5932-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité