3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300774-1G
APOSOR300774-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR300774-1G
3-Pyridyloxyacetic acid 98+%
3-Pyridyloxyacetic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039772
Numéro CAS: 86649-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité