4-Benzylpiperidine-1-carboxamidine acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300898-1G
APOSOR300898-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300898-1G
4-Benzylpiperidine-1-carboxamidine acetate
4-Benzylpiperidine-1-carboxamidine acetate
Formule: C₁₃H₁₉N₃·CH₃CO₂H
MW: 277,362 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122846
Numéro CAS: 1672675-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité