1-tert-Butylguanidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300901-1G
APOSOR300901-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300901-1G
1-tert-Butylguanidine hydrochloride
1-tert-Butylguanidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₃N₃·ClH
MW: 151,638 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122847
Numéro CAS: 26536-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité