m-Toluate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30098-5G
APOSOR30098-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30098-5G
m-Toluate de méthyle
m-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C/27mmHg
Densité: 1.062 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008436
Numéro CAS: 99-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité