5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Hydrochloride
OR301013-1G
APOSOR301013-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR301013-1G
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₄
MW: 160,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448159
Numéro CAS: 837430-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité