5-Methoxyoxindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-2-indolinone, 5-Methoxyindolin-2-one
OR301024-1G
APOSOR301024-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR301024-1G
5-Methoxyoxindole
5-Methoxyoxindole
Formule: C9H9NO2
MW: 163,1733 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01860251
Numéro CAS: 7699-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité