4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-4-ol
OR301025-250MG
APOSOR301025-250MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR301025-250MG
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,103 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22414500
Numéro CAS: 78242-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité