Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
OR30105-5G
APOSOR30105-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30105-5G
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051437
Numéro CAS: 1129-28-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité