Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
OR301083-25G
APOSOR301083-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR301083-25G
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/6mmHg
Densité: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00184570
Numéro CAS: 24922-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité