7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR301113-1G
APOSOR301113-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR301113-1G
7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143399
Numéro CAS: 6980-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité