(1H-Indol-2-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301148-1G
APOSOR301148-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR301148-1G
(1H-Indol-2-yl)methanamine
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422512
Numéro CAS: 21109-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité