4-Chloro-6-nitroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301169-1G
APOSOR301169-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR301169-1G
4-Chloro-6-nitroquinoline
4-Chloro-6-nitroquinoline
Formule: C₉H₅ClN₂O₂
MW: 208,601 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00498990
Numéro CAS: 13675-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité