tert-Butyl-6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
OR301180-1G
APOSOR301180-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR301180-1G
tert-Butyl-6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
tert-Butyl-6-bromo-4-oxospiro[chroman-2,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₂BrNO₄
MW: 396,2800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865132
Numéro CAS: 690632-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité