2,3-Dichlorothiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzenethiol, 1,2-Dichloro-3-mercaptobenzene, 2,3-Dichlorobenzene-1-thiol
OR30119-5G
APOSOR30119-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR30119-5G
2,3-Dichlorothiophénol
2,3-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 54…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041420
Numéro CAS: 17231-95-7
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR30119-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité