Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 6-cyanonicotinate 97+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Ethoxycarbonyl)picolinonitrile, Ethyl 6-cyanopyridine-3-carboxylate

OR301302-1G
APOSOR301302-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR301302-1G
Ethyl 6-cyanonicotinate 97+%
Ethyl 6-cyanonicotinate


Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637534
Numéro CAS: 76196-79-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité