2-Furonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30131-25G
APOSOR30131-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR30131-25G
2-Furonitrile 98%
2-Furonitrile
Formule: C₅H₃NO
Point d'ébullition: 146…148 °C
Densité: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003223
Numéro CAS: 617-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité