3-Amino-7-bromoisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301335-100MG
APOSOR301335-100MGEA 26.3 EUR InStock
APOSOR301335-100MG
3-Amino-7-bromoisoquinoline
3-Amino-7-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040207
Numéro CAS: 1192815-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité