3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylic acid
OR301346-1G
APOSOR301346-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR301346-1G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864181
Numéro CAS: 946152-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité