2-Méthyl-2-propanyle (3-aminobenzyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-(Boc-amino)-m-toluidine, 3-Amino-N-Boc-benzylamine, tert-Butyl (3-Aminobenzyl)carbamate, alpha-(tert-Butoxycarbonyl)amino-m-toluidine, 3-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]aniline, 3-[(Boc-amino)methyl]aniline, (3-Aminobenzyl)carbamic Acid tert-Butyl, tert-Butyl 3-aminobenzylcarbamate
OR301370-1G
APOSOR301370-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR301370-1G
2-Méthyl-2-propanyle (3-aminobenzyl)carbamate 97%
3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974010
Numéro CAS: 147291-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité