2-Chloro-5-pyridinesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301377-5G
APOSOR301377-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR301377-5G
2-Chloro-5-pyridinesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-5-pyridinesulphonyl chloride
Formule: C₅H₃Cl₂NO₂S
MW: 212,0538 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03541049
Numéro CAS: 6684-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité