2,5-Dichloro-3-formylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dichloronicotinaldehyde, 2,5-Dichloro-3-formylpyridine
OR301386-5G
APOSOR301386-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR301386-5G
2,5-Dichloro-3-formylpyridine 95%
2,5-Dichloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,0000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056627
Numéro CAS: 176433-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité