Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-o-xylène

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30140-25G
APOSOR30140-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR30140-25G
4-Iodo-o-xylène
4-Iodo-o-xylène


Formule: C₈H₉I
Point d'ébullition: 106…108 °C/13mmHg
Densité: 1.633 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040989
Numéro CAS: 31599-61-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité