4-Chlorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
OR30145-500G
APOSOR30145-500GEA 159 EUR InStock
APOSOR30145-500G
4-Chlorobenzoate de méthyle
4-Chlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000621
Numéro CAS: 1126-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité