Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthoxybenzonitrile 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30149-25G
APOSOR30149-25GEA 178 EUR InStock
APOSOR30149-25G
2,5-Diméthoxybenzonitrile 98%
2,5-Diméthoxybenzonitrile


Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016375
Numéro CAS: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité