Furil 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30173-25G
APOSOR30173-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR30173-25G
Furil 97%
Furil
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003241
Numéro CAS: 492-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité