2-Amino-4-méthylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30201-1G
APOSOR30201-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR30201-1G
2-Amino-4-méthylbenzonitrile
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173706
Numéro CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité