Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-p-toluic acid, 4-Methylanthranilic acid, 4-Methylanthranil acid, 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
OR30203-5G
APOSOR30203-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30203-5G
Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque
2-Amino-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047853
Numéro CAS: 2305-36-4
EINECS: 218-976-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité