1-Benzyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-benzyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
OR302032-1G
APOSOR302032-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR302032-1G
1-Benzyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
1-Benzyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
MW: 261,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00098219
Numéro CAS: 5336-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité