Isothiocyanate de 2-méthylbutyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30206-5G
APOSOR30206-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR30206-5G
Isothiocyanate de 2-méthylbutyle
Isothiocyanate de 2-méthylbutyle
Formule: C₆H₁₁NS
MW: 129,23 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060414
Numéro CAS: 4404-51-7
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité