4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Cyclohexylhydrazinecarbothioamide
OR302062-5G
APOSOR302062-5GEA 215 EUR InStock
APOSOR302062-5G
4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazide
4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₁₅N₃S
MW: 173,2791 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021318
Numéro CAS: 21198-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité