Methyl 4-bromo-2-thiazole-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl-4-bromothiazole-2-carboxylate, Methyl 4-bromothiazole-2-carboxylate
OR302113-1G
APOSOR302113-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR302113-1G
Methyl 4-bromo-2-thiazole-carboxylate
Methyl 4-bromo-2-thiazole-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11114545
Numéro CAS: 1025468-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité