Acide 3-(3-furyl)acrylique
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302150-5G
APOSOR302150-5GEA 242 EUR InStock
APOSOR302150-5G
Acide 3-(3-furyl)acrylique
Acide 3-(3-furyl)acrylique
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075074
Numéro CAS: 39244-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité