3-Méthyl-(1H)-pyrazine-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylpyrazin-2-ol, 3-Methylpyrazin-2(1H)-one
OR302157-1G
APOSOR302157-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR302157-1G
3-Méthyl-(1H)-pyrazine-2-one
3-Méthyl-(1H)-pyrazine-2-one
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646120
Numéro CAS: 19838-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité