3-Methyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyltetrahydropyran-4-one
OR302159-1G
APOSOR302159-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR302159-1G
3-Methyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
3-Methyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formule: C6H10O2
MW: 114,1424 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193744
Numéro CAS: 119124-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité