2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline, 6-Hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 2-Methyl-3-nitro-6-pyridone
OR302172-5G
APOSOR302172-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR302172-5G
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092010
Numéro CAS: 28489-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité