2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR302203-1G
APOSOR302203-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR302203-1G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(5-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11865230
Numéro CAS: 290307-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité