1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302235-1G
APOSOR302235-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR302235-1G
1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
1-(Pyridin-2-yl)propan-2-one
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,1632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092717
Numéro CAS: 6302-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité